1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR300405-1G OR300405-250MG
APOSOR300405-1GEA 5410 DKK
APOSOR300405-1G APOSOR300405-250MG
1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)ethanone
1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)ethanone
Formel: C₈H₈BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18261721
CAS-nummer: 1211533-25-3