tert-Butyl 6-chloro-3-methylpyridin-2-ylcarbamate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-Butyl (6-chloro-3-methylpyridin-2-yl)carbamate
OR300402-1G OR300402-250MG
APOSOR300402-1GEA 2460 DKK
APOSOR300402-1G APOSOR300402-250MG
tert-Butyl 6-chloro-3-methylpyridin-2-ylcarbamate
tert-Butyl 6-chloro-3-methylpyridin-2-ylcarbamate
Formel: C₁₁H₁₅ClN₂O₂
Molekylvægt: 242.702 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16036499
CAS-nummer: 679392-20-2