tert-Butyl 6-chloro-3-methylpyridin-2-ylcarbamate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
tert-Butyl (6-chloro-3-methylpyridin-2-yl)carbamate
OR300402-1G
OR300402-250MG
APOSOR300402-1GEA
2460
DKK
APOSOR300402-1G
APOSOR300402-250MG
tert-Butyl 6-chloro-3-methylpyridin-2-ylcarbamate
tert-Butyl 6-chloro-3-methylpyridin-2-ylcarbamate
Formel:
C₁₁H₁₅ClN₂O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD16036499 CAS-nummer: 679392-20-2 |