4-Bromo-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300400-1G OR300400-250MG
APOSOR300400-1GEA 1430 DKK
APOSOR300400-1G APOSOR300400-250MG
4-Bromo-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
4-Bromo-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formel: C₆H₃BrIN₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22380433
CAS-nummer: 1357946-69-0