1-(5-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)ethan-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(5-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)ethanone
OR300394-1G OR300394-250MG
APOSOR300394-1GEA 4410 DKK
APOSOR300394-1G APOSOR300394-250MG
1-(5-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)ethan-1-one
1-(5-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)ethan-1-one
Formel: C₇H₅BrClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847348
CAS-nummer: 1245915-91-6