5-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300392-1G OR300392-250MG
APOSOR300392-1GEA 2090 DKK
APOSOR300392-1G APOSOR300392-250MG
5-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
5-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formel: C₆H₃ClIN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18250844
CAS-nummer: 1260666-29-2