1-(2-Bromo-5-methylphenyl)ethan-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300388-250MG OR300388-500MG
APOSOR300388-250MGEA 491 DKK
APOSOR300388-250MG APOSOR300388-500MG
1-(2-Bromo-5-methylphenyl)ethan-1-one
1-(2-Bromo-5-methylphenyl)ethan-1-one
Formel: C₉H₉BrO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11695376
CAS-nummer: 77344-70-8