2-Chloro-5-iodonicotinonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300387-1G OR300387-250MG
APOSOR300387-1GEA 393 DKK
APOSOR300387-1G APOSOR300387-250MG
2-Chloro-5-iodonicotinonitrile
2-Chloro-5-iodonicotinonitrile
Formel: C₆H₂ClIN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09909360
CAS-nummer: 766515-34-8