3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300379-1G OR300379-250MG
APOSOR300379-1GEA 4130 DKK
APOSOR300379-1G APOSOR300379-250MG
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formel: C₆H₃BrClN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14706800
CAS-nummer: 1245649-96-0