7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300377-1G OR300377-250MG
APOSOR300377-1GEA 3420 DKK
APOSOR300377-1G APOSOR300377-250MG
7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formel: C₆H₃ClIN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22380448
CAS-nummer: 1357946-98-5