2-Chloroquinoxalin-6-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR300371-1G
OR300371-250MG
APOSOR300371-1GEA
1430
DKK
APOSOR300371-1G
APOSOR300371-250MG
2-Chloroquinoxalin-6-amine
2-Chloroquinoxalin-6-amine
Formel:
C₈H₆ClN₃ Molekylvægt: 179.606 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD16628196 CAS-nummer: 112928-27-5 |