Methyl 5-bromoquinoline-8-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300366-1G OR300366-250MG
APOSOR300366-1GEA 1530 DKK
APOSOR300366-1G APOSOR300366-250MG
Methyl 5-bromoquinoline-8-carboxylate
Methyl 5-bromoquinoline-8-carboxylate
Formel: C₁₁H₈BrNO₂
Molekylvægt: 266.091 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19703294
CAS-nummer: 1445781-45-2