2,7-Dibromoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300365-1G OR300365-250MG
APOSOR300365-1GEA 2680 DKK
APOSOR300365-1G APOSOR300365-250MG
2,7-Dibromoquinoline
2,7-Dibromoquinoline
Formel: C₉H₅Br₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09261125
CAS-nummer: 1334405-59-2