3-Bromoquinolin-5-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300363-1G OR300363-250MG
APOSOR300363-1GEA 1070 DKK
APOSOR300363-1G APOSOR300363-250MG
3-Bromoquinolin-5-amine
3-Bromoquinolin-5-amine
Formel: C₉H₇BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20327979
CAS-nummer: 116632-57-6