2-Bromo-3-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300362-1G OR300362-250MG
APOSOR300362-1GEA 4310 DKK
APOSOR300362-1G APOSOR300362-250MG
2-Bromo-3-methylquinoline
2-Bromo-3-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈BrN
Molekylvægt: 222.081 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03695835
CAS-nummer: 35740-86-4