1,6-Naphthyridine-5-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300345-1G OR300345-250MG
APOSOR300345-1GEA 8110 DKK
APOSOR300345-1G APOSOR300345-250MG
1,6-Naphthyridine-5-carbonitrile
1,6-Naphthyridine-5-carbonitrile
Formel: C₉H₅N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06762717
CAS-nummer: 28694-40-8