(5-Bromo-6-chloropyridin-3-yl)methanamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR300318-100MG OR300318-250MG
APOSOR300318-100MGEA 1310 DKK
APOSOR300318-100MG APOSOR300318-250MG
(5-Bromo-6-chloropyridin-3-yl)methanamine
(5-Bromo-6-chloropyridin-3-yl)methanamine
Formel: C₆H₆BrClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18257860
CAS-nummer: 1211592-59-4
UN nummer: 3259
ADR: 8,III