7-Bromo-2,3-dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300315-100MG OR300315-250MG
APOSOR300315-100MGEA 1350 DKK
APOSOR300315-100MG APOSOR300315-250MG
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one
Formel: C₁₂H₁₀BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27937964
CAS-nummer: 1260493-98-8