1-(Quinolin-8-yl)ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300272-1G OR300272-250MG OR300272-5G
APOSOR300272-1GEA 2130 DKK
APOSOR300272-1G APOSOR300272-250MG APOSOR300272-5G
1-(Quinolin-8-yl)ethanone
1-(Quinolin-8-yl)ethanone
Formel: C₁₁H₉NO
Kogepunkt: 176 °C (12 mm Hg)
Smeltepunkt: 42…45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047620
CAS-nummer: 56234-20-9