5-Iodo-3-methylpyrazin-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300252-1G OR300252-250MG
APOSOR300252-1GEA 3660 DKK
APOSOR300252-1G APOSOR300252-250MG
5-Iodo-3-methylpyrazin-2-amine
5-Iodo-3-methylpyrazin-2-amine
Formel: C₅H₆IN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08705772
CAS-nummer: 91416-90-9