tert-Butyl 3-bromo-5-methylbenzylcarbamate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-Butyl (3-bromo-5-methylbenzyl)carbamate
OR300247-1G OR300247-250MG
APOSOR300247-1GEA 4640 DKK
APOSOR300247-1G APOSOR300247-250MG
tert-Butyl 3-bromo-5-methylbenzylcarbamate
tert-Butyl 3-bromo-5-methylbenzylcarbamate
Formel: C₁₃H₁₈BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30531038
CAS-nummer: 1998726-82-1