(3-Bromo-5-methylphenyl)methanamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300246-1G OR300246-250MG
APOSOR300246-1GEA 2880 DKK
APOSOR300246-1G APOSOR300246-250MG
(3-Bromo-5-methylphenyl)methanamine hydrochloride
(3-Bromo-5-methylphenyl)methanamine hydrochloride
Formel: C₈H₁₀BrN·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28893555
CAS-nummer: 1646570-05-9