3-Phenylpyrazin-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300239-1G OR300239-250MG
APOSOR300239-1GEA 1860 DKK
APOSOR300239-1G APOSOR300239-250MG
3-Phenylpyrazin-2-amine
3-Phenylpyrazin-2-amine
Formel: C₁₀H₉N₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD05722803
CAS-nummer: 41270-67-1