1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethanamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
OR300232-250MG OR300232-100MG
APOSOR300232-250MGEA 2730 DKK
APOSOR300232-250MG APOSOR300232-100MG
1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethanamine hydrochloride
1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethanamine hydrochloride
Formel: C₉H₁₂BrN·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31561266
CAS-nummer: 2227272-47-9