3-Iodo-7-methoxy-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300188-1G OR300188-250MG
APOSOR300188-1GEA 3000 DKK
APOSOR300188-1G APOSOR300188-250MG
3-Iodo-7-methoxy-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
3-Iodo-7-methoxy-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formel: C₉H₉IN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31536719
CAS-nummer: 1627713-57-8