3-Iodo-7-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR300187-1G
OR300187-250MG
APOSOR300187-1GEA
2510
DKK
APOSOR300187-1G
APOSOR300187-250MG
3-Iodo-7-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
3-Iodo-7-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formel:
C₈H₇IN₂O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD12963282 CAS-nummer: 1190316-96-1 |