1-Isothiocyanatobicyclo[1.1.1]pentane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR300179-250MG OR300179-1G
APOSOR300179-250MGEA 2240 DKK
APOSOR300179-250MG APOSOR300179-1G
1-Isothiocyanatobicyclo[1.1.1]pentane
1-Isothiocyanatobicyclo[1.1.1]pentane
Formel: C₆H₇NS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD31536717
CAS-nummer: 2187435-29-4
UN nummer: 1759
ADR: 8,III