1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300156-1G OR300156-250MG
APOSOR300156-1GEA 1900 DKK
APOSOR300156-1G APOSOR300156-250MG
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)ethanone
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)ethanone
Formel: C₇H₅BrClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18255548
CAS-nummer: 1256823-11-6