3-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 8-Borono-3-chloro-2-azanaphthalene, 8-Borono-3-chloroisoquinoline
OR300154-500MG OR300154-250MG OR300154-1G
APOSOR300154-500MGEA 3740 DKK
APOSOR300154-500MG APOSOR300154-250MG APOSOR300154-1G
3-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
3-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
Formel: C₉H₇BClNO₂
Molekylvægt: 207.421 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22199344
CAS-nummer: 2096333-80-9