3-Chloroisoquinoline-5-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300151-500MG OR300151-100MG
APOSOR300151-500MGEA 3270 DKK
APOSOR300151-500MG APOSOR300151-100MG
3-Chloroisoquinoline-5-boronic acid
3-Chloroisoquinoline-5-boronic acid
Formel: C₉H₇BClNO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22199341
CAS-nummer: 1429665-44-0