Ethyl 2-(4-ethylphenyl)thiazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300148-1G OR300148-250MG
APOSOR300148-1GEA 4080 DKK
APOSOR300148-1G APOSOR300148-250MG
Ethyl 2-(4-ethylphenyl)thiazole-4-carboxylate
Ethyl 2-(4-ethylphenyl)thiazole-4-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₅NO₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06738347
CAS-nummer: 885278-69-3