1-Iodo-7-methoxyisoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300132-500MG OR300132-100MG OR300132-250MG
APOSOR300132-500MGEA 2080 DKK
APOSOR300132-500MG APOSOR300132-100MG APOSOR300132-250MG
1-Iodo-7-methoxyisoquinoline
1-Iodo-7-methoxyisoquinoline
Formel: C₁₀H₈INO
Smeltepunkt: 86…87 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04037478
CAS-nummer: 952569-54-9