Methyl 3-chloroisoquinoline-6-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Chloro-6-(methoxycarbonyl)-2-azanaphthalene, 3-Chloro-6-(methoxycarbonyl)isoquinoline
OR300130-100MG OR300130-250MG
APOSOR300130-100MGEA 2440 DKK
APOSOR300130-100MG APOSOR300130-250MG
Methyl 3-chloroisoquinoline-6-carboxylate 95%
Methyl 3-chloroisoquinoline-6-carboxylate
Formel: C₁₁H₈ClNO₂
Molekylvægt: 221.64 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22689680
CAS-nummer: 1416713-88-6