3-Chloro-6-methoxyisoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300122-250MG OR300122-1G OR300122-50MG
APOSOR300122-250MGEA 0 DKK
APOSOR300122-250MG APOSOR300122-1G APOSOR300122-50MG
3-Chloro-6-methoxyisoquinoline
3-Chloro-6-methoxyisoquinoline
Formel: C₁₀H₈ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11044725
CAS-nummer: 82117-20-2