7-Chloroisoquinolin-1-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300118-1G OR300118-250MG
APOSOR300118-1GEA 976 DKK
APOSOR300118-1G APOSOR300118-250MG
7-Chloroisoquinolin-1-ol
7-Chloroisoquinolin-1-ol
Formel: C₉H₆ClNO
Molekylvægt: 179.603 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08436984
CAS-nummer: 24188-74-7