3-Chloro-6-hydroxyisoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Chloroisoquinolin-6-ol, 3-Chloro-6-hydroxy-2-azanaphthalene
OR300116-1G OR300116-250MG
APOSOR300116-1GEA 6760 DKK
APOSOR300116-1G APOSOR300116-250MG
3-Chloro-6-hydroxyisoquinoline
3-Chloro-6-hydroxyisoquinoline
Formel: C₉H₆ClNO
Molekylvægt: 179.603 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22380493
CAS-nummer: 1374652-53-5