Methyl 5-bromoisoquinoline-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300109-250MG OR300109-100MG
APOSOR300109-250MGEA 4800 DKK
APOSOR300109-250MG APOSOR300109-100MG
Methyl 5-bromoisoquinoline-1-carboxylate
Methyl 5-bromoisoquinoline-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₈BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19981746
CAS-nummer: 1330750-67-8