Methyl 1-chloroisoquinoline-7-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300108-500MG OR300108-100MG
APOSOR300108-500MGEA 2730 DKK
APOSOR300108-500MG APOSOR300108-100MG
Methyl 1-chloroisoquinoline-7-carboxylate
Methyl 1-chloroisoquinoline-7-carboxylate
Formel: C₁₁H₈ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18250895
CAS-nummer: 1206975-02-1