Methyl 1-chloroisoquinoline-6-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300107-500MG OR300107-100MG
APOSOR300107-500MGEA 3490 DKK
APOSOR300107-500MG APOSOR300107-100MG
Methyl 1-chloroisoquinoline-6-carboxylate 95%
Methyl 1-chloroisoquinoline-6-carboxylate
Formel: C₁₁H₈ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21365100
CAS-nummer: 1357946-43-0