1-(Isoquinolin-3-yl)ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR300098-100MG OR300098-250MG OR300098-1G
APOSOR300098-100MGEA 205 DKK
APOSOR300098-100MG APOSOR300098-250MG APOSOR300098-1G
1-(Isoquinolin-3-yl)ethanone
1-(Isoquinolin-3-yl)ethanone
Formel: C₁₁H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658291
CAS-nummer: 91544-03-5