3-Bromo-6-chloroisoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300092-1G OR300092-250MG
APOSOR300092-1GEA 6090 DKK
APOSOR300092-1G APOSOR300092-250MG
3-Bromo-6-chloroisoquinoline
3-Bromo-6-chloroisoquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18793407
CAS-nummer: 1276056-79-1