5-Bromo-3-methylisoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300085-1G OR300085-250MG OR300085-500MG
APOSOR300085-1GEA 6710 DKK
APOSOR300085-1G APOSOR300085-250MG APOSOR300085-500MG
5-Bromo-3-methylisoquinoline
5-Bromo-3-methylisoquinoline
Formel: C₁₀H₈BrN
Molekylvægt: 222.081 g/mol
Smeltepunkt: 40…42 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18260472
CAS-nummer: 16552-67-3