3-Chloroisoquinoline-6-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300082-1G OR300082-250MG
APOSOR300082-1GEA 3930 DKK
APOSOR300082-1G APOSOR300082-250MG
3-Chloroisoquinoline-6-carboxylic acid
3-Chloroisoquinoline-6-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18260383
CAS-nummer: 1256794-71-4