1-Chloroisoquinoline-7-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chloro-7-formyl-2-azanaphthalene, 1-Chloroisoquinoline-7-carbaldehyde, 1-Chloro-7-formylisoquinoline
OR300075-250MG OR300075-100MG
APOSOR300075-250MGEA 1620 DKK
APOSOR300075-250MG APOSOR300075-100MG
1-Chloroisoquinoline-7-carboxaldehyde
1-Chloroisoquinoline-7-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₆ClNO
Molekylvægt: 191.614 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09835329
CAS-nummer: 223671-53-2