1-Hydroxyisoquinoline-6-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Cyano-1-hydroxyisoquinoline, 6-Cyano-1-hydroxy-2-azanaphthalene
OR300072-250MG OR300072-500MG
APOSOR300072-250MGEA 3080 DKK
APOSOR300072-250MG APOSOR300072-500MG
1-Hydroxyisoquinoline-6-carbonitrile
1-Hydroxyisoquinoline-6-carbonitrile
Formel: C₁₀H₆N₂O
Molekylvægt: 170.167 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22375647
CAS-nummer: 1184916-94-6