8-Bromo-1-chloroisoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 8-Bromo-1-chloro-2-azanaphthalene
OR300069-100MG OR300069-250MG
APOSOR300069-100MGEA 164 DKK
APOSOR300069-100MG APOSOR300069-250MG
8-Bromo-1-chloroisoquinoline
8-Bromo-1-chloroisoquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
Molekylvægt: 242.5 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13193666
CAS-nummer: 1233025-78-9