5-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR300065-500MG
OR300065-250MG
APOSOR300065-500MGEA
3560
DKK
APOSOR300065-500MG
APOSOR300065-250MG
5-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
5-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
Formel:
C₉H₆BrNO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11040413 CAS-nummer: 1175271-86-9 |