1-Amino-8-bromoisoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300063-500MG OR300063-100MG OR300063-250MG
APOSOR300063-500MGEA 5600 DKK
APOSOR300063-500MG APOSOR300063-100MG APOSOR300063-250MG
1-Amino-8-bromoisoquinoline
1-Amino-8-bromoisoquinoline
Formel: C₉H₇BrN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD21365093
CAS-nummer: 1337879-85-2