3-Amino-5-bromoisoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR300062-500MG
OR300062-1G
OR300062-250MG
APOSOR300062-500MGEA
4090
DKK
APOSOR300062-500MG
APOSOR300062-1G
APOSOR300062-250MG
3-Amino-5-bromoisoquinoline
3-Amino-5-bromoisoquinoline
Formel:
C₉H₇BrN₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD15526591 CAS-nummer: 1192815-01-2 |