1-Chloroisoquinoline-5-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300058-100MG OR300058-250MG
APOSOR300058-100MGEA 656 DKK
APOSOR300058-100MG APOSOR300058-250MG
1-Chloroisoquinoline-5-carbonitrile
1-Chloroisoquinoline-5-carbonitrile
Formel: C₁₀H₅ClN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18250893
CAS-nummer: 1231761-23-1